accessibility menu, dialog, popup

UserName

SOOOOFeH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2O

CAS RN 7782-63-0

IUPAC Name: λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
Synonyms: ferrous sulfate heptahydrate
Molecular Weight (g/mol): 278.01
Molecular Formula: FeH14O11S
InChi Key: SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Quantity 
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grade 
  • (7)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
Percent Purity 
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (14)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
Physical Form 
  • (5)
  • (3)
  • (11)
  • (8)
  • (1)
  • (6)
  • (12)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (18)
  • (14)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (14)
  • (3)
  • (15)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (14)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (11)
  • (8)
  • (1)
  • (6)
  • (12)
  • (2)
  • (1)