missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfate ferreux, 7-hydrate, granulaire, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 02002875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Bouteille en verre ambré à large bouche
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
02002875 500 g Bouteille en polyéthylène
02002873 2.5 kg Bouteille en verre ambré à large bouche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 02002875 Fournisseur Avantor Code fournisseur 207001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Produits chimiques de haute qualité pour un usage de laboratoire et industriel spécialisé

Identifiants chimiques

CAS 7782-63-0
Formule moléculaire FeH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
Numéro MDL MFCD00149719
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SOURIRES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Ferrous Sulfate
Nom Remarque 7-Hydrate
Forme physique Granules
Quantité 500 g
Nom de l’IUPAC fer(2+); sulfate; Heptahydrate
Poids de formule 278.02
Pourcentage de pureté 99.4 %
Niveau Réactif BAKER ANALYZED™ ACS
Emballage Bouteille en polyéthylène
Gravité spécifique 1L = 1.90kg