accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2OH2OH2OH2OH2OH2ONaNaOSOO

CAS RN 7757-83-7

IUPAC Name: disodium heptahydrate sulfite
Synonyms: sodium sulfite
Molecular Weight (g/mol): 252.14
Molecular Formula: H14Na2O10S
InChi Key: WMJRPJZQQSSDBU-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (36)
  • (16)
  • (13)
Quantity 
  • (4)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Grade 
  • (11)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
Percent Purity 
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (13)
  • (4)
  • (1)
Physical Form 
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (11)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (15)
  • (10)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (9)
  • (10)
  • (3)
  • (18)
  • (36)
  • (16)
  • (13)
  • (4)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (13)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (11)
  • (5)