accessibility menu, dialog, popup

UserName

KI

CAS RN 7681-11-0

IUPAC Name: potassium iodide
Synonyms: potassium iodide kaliumiodid thyroshield
Molecular Weight (g/mol): 166
Molecular Formula: IK
InChi Key: NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [K+].[I-]
Quantity 
  • (20)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (15)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (14)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (20)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (22)
  • (19)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (14)
  • (76)
  • (106)
  • (1)
Grade 
  • (25)
  • (9)
  • (15)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (22)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (7)
  • (5)
  • (1)
  • (19)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (9)
  • (11)
  • (5)
  • (4)
Percent Purity 
  • (3)
  • (15)
  • (11)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (16)
  • (32)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
Physical Form 
  • (4)
  • (2)
  • (10)
  • (4)
  • (16)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (6)
  • (3)
  • (15)
  • (4)
  • (23)
  • (6)
  • (26)
  • (14)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (90)
  • (50)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (22)
  • (24)
  • (15)
  • (1)
  • (2)
  • (42)
  • (2)
  • (50)
  • (1)
  • (7)
  • (29)
  • (20)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (15)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (14)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (20)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (22)
  • (19)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (14)
  • (76)
  • (106)
  • (1)
  • (25)
  • (9)
  • (15)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (22)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (7)
  • (5)
  • (1)
  • (19)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (9)
  • (11)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (15)
  • (11)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (16)
  • (32)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (10)
  • (4)
  • (16)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (6)
  • (3)
  • (15)
  • (4)
  • (23)
  • (6)
  • (26)
  • (14)