Learn More
Iodure de potassium, ACS, 99,0% min
Description
C’est à la fois une source d’iodure et un agent réducteur doux. Il est utilisé comme composant dans l’électrolyte des cellules solaires sensibilisées aux colorants. Dans le domaine de la chimie organique synthétique, il est utilisé dans la préparation de composés d’alkyle ou d’iodo aryl. Il est employé comme catalyseur nucléophile dans les alkylations avec le bromure d’alkyle, le chlorure, le tosylate et le mésylate. En présence d’acide, il forme de l’acide hydroiodique, un agent réducteur puissant. Il est utile pour produire la solution de Lugol (ou l’iode de Lugol), qui trouve de nombreuses applications, notamment les tests d’amidon, les colorations de Gram et la gravure des surfaces d’or.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 1330 °C |
| Nom ou substance chimique | Potassium iodide |
| Point de fusion | 681 °C |
| Nom Remarque | Pour analyse, ACS |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Granules |
| Quantité | 500 g |
| Odeur | Inodore |
| Indice de réfraction | 1.677 |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H372 |
| Precautionary Statement | P260-P264b-P270-P314-P501c |
| EINECSNumber | 213-659-4 |
| RTECSNumber | TT2975000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche