CAS RN 701-83-7
CAS RN 701-83-7
IUPAC Nor:
3-fluorophenyl acetate
Synonymes:
3-fluorophenyl acetate
Poids moléculaire (g/mol):
154.14
Formule moléculaire:
C8H7FO2
InChi Key:
IAWZWMGUTKRLQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)OC1=CC=CC(F)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
3-Fluorophenyl Acetate 98.0+%, TCI America™
CAS: 701-83-7 Formule moléculaire: C8H7FO2 Poids moléculaire (g/mol): 154.14 Numéro MDL: MFCD00142578 Clé InChI: IAWZWMGUTKRLQB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-acetoxy-3-fluorobenzene,3-fluorophenylacetate,acetic acid 3-fluorophenyl ester,pubchem3060,m-fluorophenyl acetate,3-fluorophenyl acetate,phenol, 3-fluoro-, acetate,phenol, 3-fluoro-,1-acetate,iawzwmgutkrlqb-uhfffaoysa CID PubChem: 136542 Nom IUPAC: (3-fluorophenyl) acetate SMILES: CC(=O)OC1=CC(=CC=C1)F