accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7006-52-2

H3CNHCl

CAS RN 7006-52-2

IUPAC Nor: 3-chloro-N-methylaniline
Synonymes: 3-chloro-N-methylaniline
Poids moléculaire (g/mol): 141.6
Formule moléculaire: C7H8ClN
InChi Key: WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC1=CC=CC(Cl)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats