accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 69816-37-1

NHH2NH2NHBrHBr

CAS RN 69816-37-1

IUPAC Nor: 2-aminoethanimidamide dihydrobromide
Synonymes: 2-aminoethanimidamide dihydrobromide
Poids moléculaire (g/mol): 234.92
Formule moléculaire: C2H9Br2N3
InChi Key: SLCZNGZFOVAAED-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Br.Br.NCC(N)=N
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats