CAS RN 67424-93-5
CAS RN 67424-93-5
IUPAC Nor:
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
Synonymes:
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(3H-imidazol-4-yl)propanoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
289.29
Formule moléculaire:
C14H15N3O4
InChi Key:
WCOJOHPAKJFUDF-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC(=O)C(CC1=CN=CN1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Nalpha-Carbobenzoxy-D-histidine 98.0+%, TCI America™
CAS: 67424-93-5 Formule moléculaire: C14H15N3O4 Poids moléculaire (g/mol): 289.291 Numéro MDL: MFCD00067702 Clé InChI: WCOJOHPAKJFUDF-GFCCVEGCSA-N Synonyme: z-d-his-oh,nalpha-cbz-d-histidine,cbz-d-his-oh,cbz-d-histidine,z-d-histidine,nalpha-carbobenzoxy-d-histidine,n alpha-cbz-d-histidine,n alpha-benzyloxycarbonyl-d-histidine,n-benzyloxy carbonyl-d-histidine,d-histidine,n-phenylmethoxy carbonyl CID PubChem: 736161 Nom IUPAC: (2R)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoic acid SMILES: C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC2=CN=CN2)C(=O)O