accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClNH2OOHOHOHOH

CAS RN 66-84-2

IUPAC Nor: hydrogen 2-amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal chloride
Synonymes: glucosamine hcl
Poids moléculaire (g/mol): 215.63
Formule moléculaire: C6H14ClNO5
InChi Key: CBOJBBMQJBVCMW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NC(C=O)C(O)C(O)C(O)CO
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
  • (5)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (5)
  • (2)
Niveau 
  • (1)
  • (5)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (8)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)