accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHO

CAS RN 64-19-7

IUPAC Name: acetic acid
Synonyms: acetic acid|glacial acetic acid|AcOH|vinegar acid|HOAc|acide acetique|volsol|MeCOOH|MeCO2H|essigsaeure
Molecular Weight (g/mol): 60.05
Molecular Formula: C2H4O2
InChi Key: QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(O)=O
Quantity 
  • (65)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (35)
  • (24)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (58)
  • (1)
  • (11)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (68)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (274)
  • (22)
  • (6)
  • (3)
Grade 
  • (42)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (58)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (26)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (7)
  • (46)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (15)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (12)
Percent Purity 
  • (6)
  • (20)
  • (7)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (20)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (18)
  • (3)
  • (5)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
Physical Form 
  • (46)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (86)
  • (57)
  • (3)
  • (2)
  • (8)
  • (21)
  • (3)
  • (36)
  • (62)
  • (53)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (50)
  • (10)
  • (57)
  • (1)
  • (4)
  • (9)
  • (43)
  • (1)
  • (65)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (35)
  • (24)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (58)
  • (1)
  • (11)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (68)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (274)
  • (22)
  • (6)
  • (3)
  • (42)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (58)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (26)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (7)
  • (46)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (15)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (12)
  • (6)
  • (20)
  • (7)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (20)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (18)
  • (3)
  • (5)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (46)
  • (9)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (12)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)