missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tampon TAE, Tris-Acétate-EDTA, Solution 10X, Électrophorèse, Fisher BioReagents

Numéro de catalogue. BP1335500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Nalgene Bouteille en polyéthylène
Poly CUBE
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
BP1335500 500 mL Bouteille en polyéthylène
BP13351 1 L Nalgene Bouteille en polyéthylène
BP13354 4 L Poly CUBE
BP133520 20 L Poly CUBE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. BP1335500 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur FLBP1335500
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

  • Gagnez du temps et simplifiez votre étape de préparation du tampon en utilisant Fisher BioReagents une solution tampon TAE 10X – il suffit de diluer au besoin
  • La solution 10X contient 0,4 M de tris-acétate et 0,01 M d’EDTA
  • Pour préparer une solution 1X, mélangez un volume de Fisher BioReagents solution TAE 10X avec 9 volumes d’eau ultrapure, comme BP2819
  • Testé pour confirmer l’absence de DNase, de RNase et de protéase
  • Filtré, autoclavé et testé fonctionnellement pour une utilisation dans des applications d’électrophorèse
  • TAE est un tampon couramment utilisé pour l’électrophorèse des acides nucléiques dans les gels d’agarose
  • Destiné exclusivement à un usage de recherche en laboratoire

Spécifications

Nom ou substance chimique Tris-Acetate-EDTA
Nom Remarque Solution 10X
CAS 64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
DNase Exempt de DNase
Filtré à travers Filtré à travers un filtre de 0,2 micron.
Remarques sur le degré de pureté Sans DNASE, RNase et Protéase
Emballage Bouteille en polyéthylène
Protéase Sans protéase
Synonyme TAE
Niveau Electrophorèse
Concentration ou composition (par analyte ou composants) Tris (<5.0%), Acetic Acid (1.0%), and EDTA (<1%).
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats