accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2OCdCH3OOCH3OO

CAS RN 5743-04-4

IUPAC Nor: cadmium(2+) diacetate dihydrate
Synonymes: cadmium(2+) diacetate dihydrate
Poids moléculaire (g/mol): 266.53
Formule moléculaire: C4H10CdO6
InChi Key: AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.[Cd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (12)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
Forme physique 
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (6)
  • (6)
Niveau 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (7)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (7)
  • (3)
  • (12)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (7)