accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHHNOClClOHNOO

CAS RN 56-75-7

IUPAC Nor: 2,2-dichloro-N-[1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propan-2-yl]acetamide
Synonymes: cloranfenicol
Poids moléculaire (g/mol): 323.13
Formule moléculaire: C11H12Cl2N2O5
InChi Key: WIIZWVCIJKGZOK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC(NC(=O)C(Cl)Cl)C(O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Quantité 
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Forme physique 
  • (4)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
Catégorie 
  • (5)
  • (1)
  • (5)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (5)