CAS RN 52809-07-1
CAS RN 52809-07-1
IUPAC Nor:
(2S)-2-amino-3-(3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl)propanoic acid
Synonymes:
quisqualate
Poids moléculaire (g/mol):
189.13
Formule moléculaire:
C5H7N3O5
InChi Key:
ASNFTDCKZKHJSW-REOHCLBHSA-N
SMILES:
N[C@@H](CN1OC(=O)NC1=O)C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
(+)-Quisqualic acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 52809-07-1 Formule moléculaire: C5H7N3O5 Poids moléculaire (g/mol): 189.13 Numéro MDL: MFCD00069337 Clé InChI: ASNFTDCKZKHJSW-REOHCLBHSA-N Synonyme: quisqualic acid,quisqualate,l-quisqualic acid,+-quisqualic acid,3h quisqualate,unii-8oc22c1b99,2s-2-amino-3-3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl propanoic acid,2jbk,1,2,4-oxadiazolidine-2-propanoic acid, alpha-amino-3,5-dioxo-, s,3-3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl-l-alanine CID PubChem: 40539 ChEBI: CHEBI:8734 Nom IUPAC: (2S)-2-amino-3-(3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl)propanoic acid SMILES: N[C@@H](CN1OC(=O)NC1=O)C(O)=O