accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH2O

CAS RN 50-00-0

IUPAC Name: formaldehyde
Synonyms: formaldehyde|formalin|paraformaldehyde|oplossingen|formol|karsan|formaldehyde solution|formaline|formaldehyd|hyperband
Molecular Weight (g/mol): 30.03
Molecular Formula: CH2O
InChi Key: WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C=O
Quantity 
  • (10)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (12)
  • (7)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (15)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
Physical Form 
  • (73)
  • (12)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (77)
  • (2)
Grade 
  • (17)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (10)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (6)
Percent Purity 
  • (4)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (23)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (68)
  • (20)
  • (1)
  • (2)
  • (23)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (20)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (26)
  • (10)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (12)
  • (7)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (15)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (73)
  • (12)
  • (77)
  • (2)
  • (17)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (10)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (23)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (3)
  • (10)
  • (10)
  • (6)
  • (12)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)