CAS RN 403-41-8
CAS RN 403-41-8
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Fluoro-alpha-methylbenzyl Alcohol 97.0+%, TCI America™
CAS: 403-41-8 Formule moléculaire: C8H9FO Poids moléculaire (g/mol): 140.16 Numéro MDL: MFCD00004515,MFCD03092997,MFCD03092998 Clé InChI: PSDSORRYQPTKSV-UHFFFAOYNA-N Synonyme: 1-4-fluorophenyl ethanol,4-fluoro-alpha-methylbenzyl alcohol,1-4-fluorophenyl ethan-1-ol,1-p-fluorophenyl ethanol,p-fluorophenylmethylcarbinol,4-fluorophenylmethylcarbinol,1-4-fluorophenyl-1-ethanol,alpha-methyl-4-fluorobenzyl alcohol,1-4-fluorophenyl-ethanol,4-fluorophenyl methyl carbinol CID PubChem: 73946 Nom IUPAC: 1-(4-fluorophenyl)ethan-1-ol SMILES: CC(O)C1=CC=C(F)C=C1