CAS RN 3228-99-7
CAS RN 3228-99-7
IUPAC Nor:
1,3-dichloro-2,2-bis(chloromethyl)propane
Synonymes:
tetrachloride (tetrachloromethyl)methane
Poids moléculaire (g/mol):
209.92
Formule moléculaire:
C5H8Cl4
InChi Key:
KPZGRMZPZLOPBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClCC(CCl)(CCl)CCl
1
–
1
de
1
résultats
1
Pentaerythrityl Tetrachloride 98.0+%, TCI America™
CAS: 3228-99-7 Formule moléculaire: C5H8Cl4 Poids moléculaire (g/mol): 209.92 Numéro MDL: MFCD00000942 Clé InChI: KPZGRMZPZLOPBS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: pentaerythrityl tetrachloride,1,3-dichloro-2,2-bis chloromethyl propane,tetrachloride,tetrakis chloromethyl methane,pentaerythritol tetrachloride,methane, tetrakis chloromethyl,propane, 1,3-dichloro-2,2-bis chloromethyl,ccris 4944,2,2-bis chloromethyl-1,3-dichloropropane CID PubChem: 76700 Nom IUPAC: 1,3-dichloro-2,2-bis(chloromethyl)propane SMILES: ClCC(CCl)(CCl)CCl