CAS RN 2457-48-9
CAS RN 2457-48-9
IUPAC Nor:
3,4,5-tribromopyridine
Synonymes:
3,4,5-tribromopyridine
Poids moléculaire (g/mol):
315.79
Formule moléculaire:
C5H2Br3N
InChi Key:
CWYVUHWKGWQPLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrC1=CN=CC(Br)=C1Br
1
–
1
de
1
résultats
1
3,4,5-Tribromopyridine 98.0+%, TCI America™
CAS: 2457-48-9 Formule moléculaire: C5H2Br3N Poids moléculaire (g/mol): 315.79 Numéro MDL: MFCD01646053 Clé InChI: CWYVUHWKGWQPLP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: pubchem13500,3,4,5-tribromo-pyridine,acmc-20a7i7,pyridine,3,4,5-tribromo,3,4,5-tribromopyridine CID PubChem: 541462 Nom IUPAC: 3,4,5-tribromopyridine SMILES: BrC1=CN=CC(Br)=C1Br