CAS RN 216581-76-9
CAS RN 216581-76-9
IUPAC Nor:
3-hydroxyadamantan-1-yl prop-2-enoate
Synonymes:
3-hydroxyadamantan-1-yl prop-2-enoate
Poids moléculaire (g/mol):
222.28
Formule moléculaire:
C13H18O3
InChi Key:
DKDKCSYKDZNMMA-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)OC(=O)C=C
1
–
1
de
1
résultats
1
1-Acryloyloxy-3-hydroxyadamantane 98.0+%, TCI America™
CAS: 216581-76-9 Formule moléculaire: C13H18O3 Poids moléculaire (g/mol): 222.284 Numéro MDL: MFCD13194929 Clé InChI: DKDKCSYKDZNMMA-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-Hydroxy-1-adamantyl Acrylate, Acrylic Acid 3-Hydroxy-1-adamantyl Ester CID PubChem: 22228790 Nom IUPAC: (3-hydroxy-1-adamantyl) prop-2-enoate SMILES: C=CC(=O)OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)O