missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Acryloyloxy-3-hydroxyadamantane 98.0+%, TCI America™
$117.43 - $585.32
Identifiants chimiques
| CAS | 216581-76-9 |
|---|---|
| Molecular Formula | C13H18O3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 222.284 |
| MDL Number | MFCD13194929 |
| InChI Key | DKDKCSYKDZNMMA-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 3-Hydroxy-1-adamantyl Acrylate, Acrylic Acid 3-Hydroxy-1-adamantyl Ester |
| PubChem CID | 22228790 |
| IUPAC Name | (3-hydroxy-1-adamantyl) prop-2-enoate |
| SMILES | C=CC(=O)OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)O |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
A28595G
|
TCI America
A28595G |
5 g |
chaque for $117.43
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
A285925G
|
TCI America
A285925G |
25 g |
chaque for $585.32
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 216581-76-9 | |
| 222.284 | |
| DKDKCSYKDZNMMA-UHFFFAOYSA-N | |
| 22228790 | |
| C=CC(=O)OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)O |
| C13H18O3 | |
| MFCD13194929 | |
| 3-Hydroxy-1-adamantyl Acrylate, Acrylic Acid 3-Hydroxy-1-adamantyl Ester | |
| (3-hydroxy-1-adamantyl) prop-2-enoate |
Spécifications
| 216581-76-9 | |
| White | |
| MFCD13194929 | |
| 3-Hydroxy-1-adamantyl Acrylate, Acrylic Acid 3-Hydroxy-1-adamantyl Ester | |
| C=CC(=O)OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)O | |
| 222.284 | |
| 222.28 | |
| Crystalline Powder |
| 72°C | |
| C13H18O3 | |
| 5 g | |
| DKDKCSYKDZNMMA-UHFFFAOYSA-N | |
| (3-hydroxy-1-adamantyl) prop-2-enoate | |
| 22228790 | |
| ≥98.0% (GC) | |
| 1-Acryloyloxy-3-hydroxyadamantane |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'einecsNumber' : (4)-1910
missing translation for 'tsca' : Yes