accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaNaOONNSOOOONNSOOO(E/Z)

CAS RN 1934-21-0

IUPAC Nor: trisodium 5-oxo-1-(4-sulfonatophenyl)-4-[2-(4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]-4,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carboxylate
Synonymes: tartrazine
Poids moléculaire (g/mol): 534.36
Formule moléculaire: C16H9N4Na3O9S2
InChi Key: UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYNA-K
SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=NN(C(=O)C1N=NC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (6)
  • (5)
Quantité 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
Niveau 
  • (1)
  • (2)
  • (5)
Couleur 
  • (5)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (10)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (2)