accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 18087-73-5

NNNBr

CAS RN 18087-73-5

IUPAC Nor: 3-bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
Synonymes: 3-bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
Poids moléculaire (g/mol): 198.02
Formule moléculaire: C6H4BrN3
InChi Key: KJQVHOFAWISYDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CN=C2C=CC=NN12
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats