accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 16788-57-1

IUPAC Nor: dipotassium trihydrate hydrogen phosphate
Synonymes: dipotassium trihydrate hydrogen phosphate
Poids moléculaire (g/mol): 228.22
Formule moléculaire: H7K2O7P
InChi Key: XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Quantité 
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Niveau 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
Forme physique 
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (2)