missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosphate de potassium dibase trihydrate, (Blanc, poudre cristalline/Qualité réactif), MP Biomedicals

Numéro de catalogue. ICN19143205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19143205 5 kg
ICN19143201 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. ICN19143205 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219143205

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 16788-57-1 | Formula: H7K2O7P | Weight: 228.22 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 16788-57-1
Formule moléculaire H7K2O7P
Poids moléculaire (g/mol) 228.22
Numéro MDL MFCD00149926
Clé InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
Nom de l’IUPAC Phosphate d’hydrogène trihydraté dipotassique
SOURIRES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 kg
Poids de formule 228.2
Pourcentage de pureté 99.8%
Niveau Réactif
Recommended Storage Température ambiante