missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trihydrate d’hydrogène phosphate de potassium, grade réactif

Numéro de catalogue. AA33365A1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA33365A1 1 kg
AA3336530 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA33365A1 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 033365A1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 16788-57-1 | H7K2O7P | 228,22 g/mol

Le trihydrate d’hydrogène phosphate de potassium est largement utilisé pour préparer des solutions tampons en biologie moléculaire, biochimie et chromatographie. Il est impliqué dans la production d’agar de soja trypticase puis utilisé pour la culture de bactéries. Comme additif alimentaire, il est utilisé dans les boissons en poudre sèche, les suppléments minéraux et les crèmes laitières imitation. Elle est aussi utilisée comme stabilisateur pour les crèmes à café non laitières. De plus, c’est une source courante de phosphore et de potassium.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 16788-57-1
Formule moléculaire H7K2O7P
Poids moléculaire (g/mol) 228.22
Numéro MDL MFCD00149926
Clé InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
Nom de l’IUPAC dipotassium; phosphate d’hydrogène; trihydrate
SOURIRES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Potassium hydrogen phosphate trihydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Sensibilité Hygroscopique
Indice de Merck 14,7658
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool.
Poids de formule 228.23 (174.18 anhydre)
Niveau Réactif
EINECSNumber 231-834-5
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante; Conserver sous azote

RUO – Usage réservé à la recherche