accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 16627-71-7

FFFFFFFFOFFFF

CAS RN 16627-71-7

IUPAC Nor: 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-5-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)pentane
Synonymes: 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-5-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)pentane
Poids moléculaire (g/mol): 332.09
Formule moléculaire: C7H4F12O
InChi Key: ZNBGTBKGFZMWKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)C(F)(F)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats