accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOOIOIIINaNa(?)

CAS RN 16423-68-0

IUPAC Nor: disodium 2-(2,4,5,7-tetraiodo-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
Synonymes: erythrosine B
Poids moléculaire (g/mol): 879.86
Formule moléculaire: C20H6I4Na2O5
InChi Key: IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (10)
Quantité 
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
Couleur 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
Niveau 
  • (1)
  • (3)
  • (5)
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (10)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (10)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)