accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1405-20-5

IUPAC Nor: 4-amino-N-{1-[(3-amino-1-{[6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-(2-hydroxyethyl)-12-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptaazacyclotricosan-21-yl]carbamoyl}propyl)carbamoyl]-3-hydroxypropyl}-2-formamidobutanamide; sulfuric acid
Synonymes: polymyxin B
Poids moléculaire (g/mol): 1189.36
Formule moléculaire: C48H84N16O17S
InChi Key: HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
Niveau 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Catégorie 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)