accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOSbSb

CAS RN 1309-64-4

IUPAC Nor: diantimony(3+) trioxidandiide
Synonymes: diantimony trioxide
Poids moléculaire (g/mol): 291.52
Formule moléculaire: O3Sb2
InChi Key: GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Quantité 
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
Forme physique 
  • (7)
  • (5)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (8)
Niveau 
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (17)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (13)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (5)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)