missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxyde d’antimoine(III), Extra Pure, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Antimony(III) oxide |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 50 kg |
| Poids de formule | 291.49 |
| Niveau | Ultra pure |
| Odeur | Odorless |
| Emballage | Boîte en fibre |
| Aspect | White solid |
| Pression de vapeur | 13.3 hPa at 660°C |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H351: Suspected of causing cancer. |