accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClNH2HOOHHO

CAS RN 1185-53-1

IUPAC Name: hydrogen 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol chloride
Synonyms: hydrogen tris buffer chloride
Molecular Weight (g/mol): 157.59
Molecular Formula: C4H12ClNO3
InChi Key: QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NC(CO)(CO)CO
Quantity 
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (43)
  • (4)
Physical Form 
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (15)
  • (1)
  • (4)
  • (8)
pH 
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (7)
Grade 
  • (1)
  • (4)
  • (18)
  • (2)
  • (2)
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (9)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (8)
  • (24)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
  • (43)
  • (4)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (15)
  • (1)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (18)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (11)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (6)