accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COH3COCaOO

CAS RN 114460-21-8

IUPAC Nor: calcium diacetate
Synonymes: calcium acetate|PhosLo|calac|brown acetate|procalamine|grey acetate|calcium acetate hydrate|acetate of lime|gray acetate|phoslo gelcaps
Poids moléculaire (g/mol): 158.17
Formule moléculaire: C4H6CaO4
InChi Key: VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (7)
  • (2)
Quantité 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
Forme physique 
  • (2)
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)