missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris(trimethylsilyloxy)ethylene 95.0+%, TCI America™
$336.90 - $1004.93
Identifiants chimiques
| CAS | 69097-20-7 |
|---|---|
| Molecular Formula | C11H28O3Si3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 292.60 |
| MDL Number | MFCD00011641 |
| InChI Key | FCZGHPGTZRTDNN-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | tris trimethylsilyloxy ethylene, tris trimethylsiloxy ethylene, vinyl-2-ylidenetris oxy tris trimethylsilane, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy-3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy, acmc-1b3cp, tris trimethylsiloxy ethene, tris trimethylsiloxy-ethylene, tris-trimethylsiloxy ethylene |
| PubChem CID | 553067 |
| IUPAC Name | 2,2,7,7-tetramethyl-4-[(trimethylsilyl)oxy]-3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene |
| SMILES | C[Si](C)(C)OC=C(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
T16395G
|
TCI America
T16395G |
5 g |
chaque for $336.90
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
T163925G
|
TCI America
T163925G |
25 g |
chaque for $1,004.93
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 69097-20-7 | |
| 292.60 | |
| FCZGHPGTZRTDNN-UHFFFAOYSA-N | |
| 553067 | |
| C[Si](C)(C)OC=C(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C |
| C11H28O3Si3 | |
| MFCD00011641 | |
| tris trimethylsilyloxy ethylene, tris trimethylsiloxy ethylene, vinyl-2-ylidenetris oxy tris trimethylsilane, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy-3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy, acmc-1b3cp, tris trimethylsiloxy ethene, tris trimethylsiloxy-ethylene, tris-trimethylsiloxy ethylene | |
| 2,2,7,7-tetramethyl-4-[(trimethylsilyl)oxy]-3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene |
Spécifications
| 69097-20-7 | |
| C11H28O3Si3 | |
| 5 g | |
| tris trimethylsilyloxy ethylene, tris trimethylsiloxy ethylene, vinyl-2-ylidenetris oxy tris trimethylsilane, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy-3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy, acmc-1b3cp, tris trimethylsiloxy ethene, tris trimethylsiloxy-ethylene, tris-trimethylsiloxy ethylene | |
| C[Si](C)(C)OC=C(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C | |
| 292.60 | |
| 292.60 | |
| Liquid |
| Colorless | |
| MFCD00011641 | |
| 1993 | |
| FCZGHPGTZRTDNN-UHFFFAOYSA-N | |
| 2,2,7,7-tetramethyl-4-[(trimethylsilyl)oxy]-3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene | |
| 553067 | |
| ≥95.0% (GC) | |
| Tris(trimethylsilyloxy)ethylene |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No