missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tebuthiuron 98.0+%, TCI America™
$415.68 - $1235.87
Identifiants chimiques
| CAS | 34014-18-1 |
|---|---|
| Molecular Formula | C9H16N4OS |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.314 |
| MDL Number | MFCD00078732 |
| InChI Key | HBPDKDSFLXWOAE-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | tebuthiuron, spike, graslan, perflan, brulan, tiurolan, prefmid, tebulan, brush bullet, 1-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl-1,3-dimethylurea |
| PubChem CID | 5383 |
| ChEBI | CHEBI:81745 |
| IUPAC Name | 1-(5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-1,3-dimethylurea |
| SMILES | CC(C)(C)C1=NN=C(S1)N(C)C(=O)NC |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
T36475G
|
TCI America
T36475G |
5 g |
chaque for $415.68
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
T364725G
|
TCI America
T364725G |
25 g |
chaque for $1,235.87
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 34014-18-1 | |
| 228.314 | |
| HBPDKDSFLXWOAE-UHFFFAOYSA-N | |
| 5383 | |
| 1-(5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-1,3-dimethylurea |
| C9H16N4OS | |
| MFCD00078732 | |
| tebuthiuron, spike, graslan, perflan, brulan, tiurolan, prefmid, tebulan, brush bullet, 1-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl-1,3-dimethylurea | |
| CHEBI:81745 | |
| CC(C)(C)C1=NN=C(S1)N(C)C(=O)NC |
Spécifications
| 34014-18-1 | |
| White-Yellow | |
| C9H16N4OS | |
| 5 g | |
| tebuthiuron, spike, graslan, perflan, brulan, tiurolan, prefmid, tebulan, brush bullet, 1-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl-1,3-dimethylurea | |
| CC(C)(C)C1=NN=C(S1)N(C)C(=O)NC | |
| 228.314 | |
| CHEBI:81745 | |
| ≥98.0% (GC) | |
| Tebuthiuron |
| 163°C | |
| 5 - 9 | |
| MFCD00078732 | |
| 3077 | |
| HBPDKDSFLXWOAE-UHFFFAOYSA-N | |
| 1-(5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-1,3-dimethylurea | |
| 5383 | |
| 228.31 | |
| Crystalline Powder |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'einecsNumber' : (5)-5242
missing translation for 'rtecsNumber' : YS4250000
missing translation for 'tsca' : No