missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ StemPro™ NSC SFM

Numéro de catalogue. A1050901
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A1050901 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A1050901 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1050901
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Libérez la croissance supérieure et l’expansion des cellules souches neuronales humaines avec le Milieu Libre Sérique NSC complet StemPro (SFM). Il soutient à la fois les cultures adhérentes et sphéroïdes tout en maintenant sa multipuissance et une qualité constante.

Gibco StemPro Le Milieu sans sérum (SFM) des NSC a été spécifiquement développé pour la croissance et l’expansion des cellules souches neuronales humaines (CSN) et est fourni sous forme de kit complet. StemPro La SFM des NSC soutient l’expansion des CSN pour plusieurs passages, maximisant les rendements des CSN tout en maintenant leur potentiel de différenciation en neurones et cellules gliales.

Pourquoi choisir StemPro NSC SFM?

  • Le milieu—complet comprend KnockOut le milieu basal DMEM/F-12, StemPro le supplément NSC SFM, le FGF Basic Recombinant Human, et l’EGF Recombinant Humain—, aucun supplément supplémentaire nécessaire
  • Optimisé pour les—CSN spécialement formulés pour les CSN et inclut le StemPro supplément neural, qui a été optimisé à partir de N-2 et B-27 des suppléments
  • Les applications—polyvalentes supportent à la fois les cultures en suspension adhérente et en neurosphère; adaptables à divers besoins de recherche
  • Maintient la—multipotence afin que les CSN conservent leur capacité à se différencier en neurones, oligodendrocytes et astrocytes
  • La constance et la qualité—sont fabriquées selon les normes cGMP, chaque lot étant qualifié à l’aide d’un test de prolifération des cellules souches neuronales humaines (hNSC), contribuant à garantir des résultats fiables et reproductibles

StemPro NSC SFM se distingue comme le choix privilégié pour les chercheurs axés sur les études sur les cellules souches neuronales en raison de sa performance supérieure, de sa polyvalence et de sa fiabilité. Améliorez vos recherches avec StemPro le NSC SFM et obtenez des résultats constants et de haute qualité dans vos cultures de cellules souches neuronales.

Spécifications

Type de cellules Cellules souches neuronales
Classification Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieux sans sérum de cellules souches (SFM)
Taux de sérum Sans sérum
Avec additifs Faible taux de glucose, Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Sodium Bicarbonate
Sans additif Aucun HEPES
Gamme de produit Gibco, StemPro
Quantité 1 kit
Acides aminés Acides aminés non essentiels
Taux d’endotoxine ≤50 EU/mL
Sels inorganiques Sodium Phosphate
Grade de qualité ou de pureté Niveau de recherche
Espèces Humain
Contenu et stockage Ce kit est livré avec un milieu basal, un supplément de croissance et des facteurs de croissance suffisants pour formuler 500 ml de milieu complet. Les composants nécessitent des besoins d’expédition et de stockage distincts :
KnockOut™ DMEM⁄F-12 Milieu basal (500 mL; conserver dans l’obscurité 2 à 8 °C)
StemPro™ Supplément NSC SFM (10 mL; conserver congelé à -5 à -20 °C)
FGF Basic Recombinant Humain et EGF Recombinant Humain (10 �g; conserver à 2 à 8 °C desséchés).
Environnement de la culture CO2
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.