Learn More
Bel-Art™ Stopcocks
With a removable, leak-proof plug made of chemical-resistant, non-stick PTFE with barbed tubulations that accept 0.25 in. 0.375 in. I.D. tubing
Spécifications
Autoclavable Autoclavable
For Use With (Application) Tubing
For Use With (Equipment) Tubing
Plug Material PTFE
voir les spécifications
Produits 2
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Type Plug Bore Prix Quantity & Availability  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Type Plug Bore Prix Quantity & Availability  
22088344
Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™
F308910000
2-way Stopcock 4 mm N/A
Il en reste null
22261483
Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™
F308950000
3-way Stopcock 4 mm N/A
Il en reste null
Description
Description
  • Instant cut-off control
  • Pressure rating is 240kPa (35 psi)
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Three-way model allows connection of any two or all three arms
Spécifications
Spécifications
Autoclavable
Tubing
Tubing
PTFE
Videos
FDS