missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium Sulfate, 22.2% (w/v), Ricca Chemical
Identifiants chimiques
| CAS | 7757-82-6 , 7732-18-5 |
|---|---|
| Molecular Formula | Na2O4S |
| Molecular Weight (g/mol) | 142.036 |
| InChI Key | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
| Synonym | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 |
| PubChem CID | 24436 |
| ChEBI | CHEBI:32149 |
| IUPAC Name | disodium;sulfate |
| SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
780016
|
N/A | 500 mL | Natural Poly Bottle |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
780032
|
N/A | 1 L | Natural Poly Bottle |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
R78000004A
|
N/A | 4 L | Natural Poly Bottle |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
Identifiants chimiques
| 7757-82-6 , 7732-18-5 | |
| 142.036 | |
| sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
| CHEBI:32149 | |
| [O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Na2O4S | |
| PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
| 24436 | |
| disodium;sulfate |
Spécifications
| 7757-82-6 , 7732-18-5 | |
| 83.0, 18.54 | |
| sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
| [O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
| 142.036 | |
| CHEBI:32149 | |
| 22.2% (w/v) |
| 80.0, 17.81 | |
| Na2O4S | |
| PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
| disodium;sulfate | |
| 24436 | |
| Aqueous Solution | |
| Sodium Sulfate |