missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Hydroxide, Flakes, Purified, Spectrum™ Chemical

$187.69 - $3522.16

Identifiants chimiques

CAS 1310-73-2
voir les spécifications

Produits 4
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity Packaging Prix Quantité  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity Packaging Prix Quantité  
18613638
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
S1305500GM
500 g Poly Bottle
chaque for $187.69
Il en reste null
 
18613639
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
S130525KG
2.5 kg Poly Bottle
chaque for $577.94
Il en reste null
 
18613640
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
S130512KG
12 kg Poly Pail
chaque for $1,493.56
Il en reste null
 
18613641
Afficher les documents
Spectrum Chemical Mfg Cor
S130550KGBL
50 kg Fiber Drum
chaque for $3,522.16
Il en reste null
 
Description

Description

Spécifications

Identifiants chimiques

1310-73-2

Spécifications

1310-73-2
500 g
Poly Bottle
1
Technical
Sodium Hydroxide
Videos
FDS
missing translation for 'documents'

missing translation for 'documents'

CAUTION: For manufacturing or laboratory use only. Read and understand the label and Safety Data Sheet (SDS) prior to use.