missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S,S″)-2,2″-Bis[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]-1,1″-biferrocene 98.0+%, TCI America™
$240.46 - $816.46
Identifiants chimiques
| CAS | 190601-12-8 |
|---|---|
| Molecular Formula | C32H36Fe2N2O2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 592.342 |
| InChI Key | GSVKKVGUOIENJR-NRMJSFJRSA-N |
| PubChem CID | 133554196 |
| SMILES | CC(C)C1COC(=N1)[C-]2C=CC=C2C3=C(C=C[CH-]3)C4=NC(CO4)C(C)C.[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Fe+2].[Fe+2] |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
B3197100MG
|
TCI America
B3197100MG |
100 mg |
chaque for $240.46
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
B3197500MG
|
TCI America
B3197500MG |
500 mg |
chaque for $816.46
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 190601-12-8 | |
| 592.342 | |
| 133554196 |
| C32H36Fe2N2O2 | |
| GSVKKVGUOIENJR-NRMJSFJRSA-N | |
| CC(C)C1COC(=N1)[C-]2C=CC=C2C3=C(C=C[CH-]3)C4=NC(CO4)C(C)C.[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Fe+2].[Fe+2] |
Spécifications
| 190601-12-8 | |
| 100 mg | |
| CC(C)C1COC(=N1)[C-]2C=CC=C2C3=C(C=C[CH-]3)C4=NC(CO4)C(C)C.[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Fe+2].[Fe+2] | |
| 133554196 | |
| ≥98.0% (T) | |
| (S,S′′)-2,2′′-Bis[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]-1,1′′-biferrocen |
| C32H36Fe2N2O2 | |
| GSVKKVGUOIENJR-NRMJSFJRSA-N | |
| 592.342 | |
| 592.34 | |
| Crystalline Powder |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No