missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rotigotine

Identifiants chimiques

CAS 99755-59-6
Chemical Name or Material Rotigotine
voir les spécifications

Produits 2
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity Prix Quantité  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Quantity Prix Quantité  
AC466541000
Afficher les documents
Thermo Scientific™
466541000
100 mg N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
AC466545000
Afficher les documents
Thermo Scientific™
466545000
500 mg N/A
N/A
Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description

Description

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Spécifications

Identifiants chimiques

99755-59-6
Rotigotine

Spécifications

99755-59-6
100 mg
Rotigotine
Videos
Sécurité et manipulation

Sécurité et manipulation

GHS H Statement Harmful if swallowed.

GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth.

Do NOT induce vomiting.

Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.

GHS Signal Word: Warning

FDS
missing translation for 'documents'

missing translation for 'documents'

RUO – Research Use Only