missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Electrode Storage Solution, Ricca Chemical

For storing glass and combination pH electrodes.

$97.70 - $1,353.77

Spécifications

For Use With (Equipment) pH Electrodes
voir les spécifications

Produits 4
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Capacity (Metric) Prix Quantity & Availability  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Capacity (Metric) Prix Quantity & Availability  
279532
Afficher les documents Détails de la promotion
N/A 1000 mL
chaque for $139.10
Il en reste null
 
279516
Afficher les documents Détails de la promotion
N/A 500 mL
chaque for $97.70
Il en reste null
 
27955
Afficher les documents Détails de la promotion
N/A 20000 mL
chaque for $1,353.77
Il en reste null
 
27951
Afficher les documents Détails de la promotion
N/A 4000 mL
paquet for $375.00
Il en reste null
 
Description

Description

For storing glass and combination pH electrodes.

Certifications

NIST traceable

Spécifications

Spécifications

pH Electrodes
Videos
Sécurité et manipulation

Sécurité et manipulation

missing translation for 'shelfLife' : 2 Years

FDS
Documents

Documents