Learn More
Brady™ Repositionable Multipurpose Vinyl Cloth Labels
Easily place, remove and reposition labels on any clean, dry surface with the B-498 CleanLift™ series vinyl cloth label material. Print almost anywhere with a high-quality Brady™ handheld label printer.
$53.40 - $114.37
Spécifications
| Adhesive Type | Repositionable Rubber |
|---|---|
| Color | White |
| Finish | Semi-gloss |
| Sterility | Non-sterile |
| Temperature Range (English) | -40°F to +176°F |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Dimensions (L x W) | For Use With (Equipment) | Format | Prix | Quantity & Availability | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Dimensions (L x W) | For Use With (Equipment) | Format | Prix | Quantity & Availability | |||
|
17012186
|
Brady™
M47498 |
12.70 mm (W) x 12.70 mm (H) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | Die-cut |
chaque for $71.78
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17012296
|
Brady™
M411498 |
19.05 mm (W) x 12.70 mm (H) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | Die-cut |
chaque for $68.13
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17012188
|
Brady™
M4131498 |
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | Die-cut |
chaque for $85.16
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17012101
|
Brady™
M448498 |
25.40 mm (W) x 19.05 mm (H) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | Die-cut |
chaque for $70.57
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17012107
|
Brady™
M449498 |
25.40 mm (W) x 25.40 mm (H) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | Die-cut |
chaque for $57.80
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17012192
|
Brady™
M5128498 |
1 x 1.9 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
chaque for $79.08
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17012177
|
Brady™
M5103498 |
25.40 mm (W) x 31.75 mm (H) | BMP51;BMP53;M511;M510 | Die-cut |
chaque for $63.27
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17012282
|
Brady™
M491498 |
25.40 mm (W) x 38.10 mm (H) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | Die-cut |
chaque for $53.40
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17012348
|
Brady™
M4C240498 |
6.10 mm (W) x 4.88 m (L) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | Continuous |
chaque for $88.82
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17012145
|
Brady™
M4C318498 |
8.08 mm (W) x 4.88 m (L) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | Continuous |
chaque for $90.03
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
17012173
|
Brady™
M4C375498 |
9.53 mm (W) x 6.10 m (L) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | Continuous |
chaque for $114.37
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
Description
- Ideal for marking wires, cables, terminal blocks, wall plates
- Constructed of tough coated vinyl cloth for resistance to extreme temperatures
- Made with a strong rubber-based adhesive that can be cleanly removed and securely replaced on any clean, dry surface
Spécifications
| Repositionable Rubber | |
| Semi-gloss | |
| -40°F to +176°F |
| White | |
| Non-sterile |