missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-(+)-tert-Butylsulfinamide 98.0+%, TCI America™
$113.59 - $336.90
Identifiants chimiques
| CAS | 196929-78-9 |
|---|---|
| Molecular Formula | C4H11NOS |
| Molecular Weight (g/mol) | 121.20 |
| MDL Number | MFCD05861479 |
| InChI Key | CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N |
| Synonym | r-+-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-2-methylpropane-2-sulfinamide, r-+-t-butylsulfinamide, r-+-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butylsulfinamide, r-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butyl sulphinamide, r-tert-butylsulfinamide, r-+-tert-butyl sulfinamide |
| PubChem CID | 10964479 |
| IUPAC Name | 2-methylpropane-2-sulfinamide |
| SMILES | CC(C)(C)S(N)=O |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
B29071G
|
TCI America
B29071G |
1 g |
chaque for $113.59
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
B29075G
|
TCI America
B29075G |
5 g |
chaque for $336.90
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 196929-78-9 | |
| 121.20 | |
| CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N | |
| 10964479 | |
| CC(C)(C)S(N)=O |
| C4H11NOS | |
| MFCD05861479 | |
| r-+-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-2-methylpropane-2-sulfinamide, r-+-t-butylsulfinamide, r-+-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butylsulfinamide, r-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butyl sulphinamide, r-tert-butylsulfinamide, r-+-tert-butyl sulfinamide | |
| 2-methylpropane-2-sulfinamide |
Spécifications
| 196929-78-9 | |
| White | |
| MFCD05861479 | |
| r-+-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-2-methylpropane-2-sulfinamide, r-+-t-butylsulfinamide, r-+-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butylsulfinamide, r-2-methyl-2-propanesulfinamide, r-tert-butanesulfinamide, r-+-tert-butyl sulphinamide, r-tert-butylsulfinamide, r-+-tert-butyl sulfinamide | |
| CC(C)(C)S(N)=O | |
| 121.20 | |
| 121.20 | |
| Crystalline Powder |
| 106°C | |
| C4H11NOS | |
| 1 g | |
| CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N | |
| 2-methylpropane-2-sulfinamide | |
| 10964479 | |
| ≥98.0% (GC) | |
| (R)-(+)-tert-Butylsulfinamide |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No