missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Potassium Sulfate, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™,
$172.00 - $172.00
Identifiants chimiques
| CAS | 7778-80-5 |
|---|---|
| Molecular Formula | K2O4S |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.25 |
| MDL Number | MFCD00011388 |
| InChI Key | OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L |
| Synonym | potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt |
| PubChem CID | 24507 |
| ChEBI | CHEBI:32036 |
| IUPAC Name | dipotassium sulfate |
| SMILES | [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantité | ||||
|
M1051530500
|
Technidata
1051530500 |
500 g | Plastic Bottle |
chaque for $172.00
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Identifiants chimiques
| 7778-80-5 | |
| 174.25 | |
| OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L | |
| 24507 | |
| dipotassium sulfate |
| K2O4S | |
| MFCD00011388 | |
| potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt | |
| CHEBI:32036 | |
| [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécifications
| 1689°C (1013hPa) | |
| 7778-80-5 | |
| 5.5 to 8.5 (50g/L, H2O, 20°C) | |
| 500 g | |
| MFCD00011388 | |
| 111g/L | |
| [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
| 174.25 | |
| CHEBI:32036 | |
| ACS | |
| 2.66Â g/3 (20Â °C) |
| 1069°C | |
| White | |
| Solid | |
| K2O4S | |
| potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt | |
| OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L | |
| dipotassium sulfate | |
| 24507 | |
| >99.0% | |
| Plastic Bottle | |
| Potassium Sulfate |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'einecsNumber' : 231-915-5
missing translation for 'rtecsNumber' : TT5900000
Recommended Storage : +5°C to +30°C.