Learn More
Thermo Scientific™ Plates and Modules with Affinity Binding Surfaces
Help reduce variability in molecular orientation with these plates and modules with affinity binding surfaces.
$2,602.03 - $3,508.66
Spécifications
Plate Blocking Unspecified
voir les spécifications
Produits 4
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Color Product Type Surface Treatment Total Volume (Metric) Well Prix Quantity & Availability  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Color Product Type Surface Treatment Total Volume (Metric) Well Prix Quantity & Availability  
1256715
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
436014
Clear Microplate Streptavidin 400 μL
caisse de 15 chaque for $2,602.03
Il en reste null
12565841
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
436015
White Microplate Streptavidin 400 μL
caisse de 15 chaque for $2,734.84
Il en reste null
12565659
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
436017
Clear Microplate Streptavidin 120 μL
caisse de 15 chaque for $3,508.66
Il en reste null
1256716
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
436020
Clear Solid Module F8 (x12) in Frame Streptavidin 400 μL
caisse de 15 chaque for $2,913.41
Il en reste null
Description
Description
Help reduce variability in molecular orientation with Thermo Scientific™ Plates and Modules with Affinity Binding Surfaces.
Affinity Capture Surfaces (Passive Streptavidin and Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate and Glutathione, BioBind):
  • Highly specific binding surfaces reduce variability in molecular orientation.
  • Immobilizer surfaces improve signal to noise ratios.
  • Streptavidin biotin interaction can be exploited to immobilize a wide range of biomolecules.
Spécifications
Spécifications
Unspecified
Videos
FDS