missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenylthiohydantoin-phenylalanine, TCI America™
74,56 $ - 287,06 $
Identifiants chimiques
| CAS | 4332-97-2 |
|---|---|
| Molecular Formula | C16H14N2OS |
| Molecular Weight (g/mol) | 282.361 |
| MDL Number | MFCD01076623 |
| InChI Key | HIDCDSHFIITFOM-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 5-Benzyl-3-phenyl-2-thiohydantoin, PTH-phenylalanine |
| PubChem CID | 2871911 |
| IUPAC Name | 5-benzyl-3-phenyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)CC2C(=O)N(C(=S)N2)C3=CC=CC=C3 |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
P0367100MG
|
TCI America
P0367100MG |
100 mg |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
P03671G
|
TCI America
P03671G |
1 g |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 4332-97-2 | |
| 282.361 | |
| HIDCDSHFIITFOM-UHFFFAOYSA-N | |
| 2871911 | |
| C1=CC=C(C=C1)CC2C(=O)N(C(=S)N2)C3=CC=CC=C3 |
| C16H14N2OS | |
| MFCD01076623 | |
| 5-Benzyl-3-phenyl-2-thiohydantoin, PTH-phenylalanine | |
| 5-benzyl-3-phenyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one |
Spécifications
| 4332-97-2 | |
| White | |
| MFCD01076623 | |
| 5-Benzyl-3-phenyl-2-thiohydantoin, PTH-phenylalanine | |
| C1=CC=C(C=C1)CC2C(=O)N(C(=S)N2)C3=CC=CC=C3 | |
| 282.361 | |
| 282.36 | |
| Phenylthiohydantoin-phenylalanine |
| 187°C | |
| C16H14N2OS | |
| 100 mg | |
| HIDCDSHFIITFOM-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-benzyl-3-phenyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one | |
| 2871911 | |
| Crystalline Powder |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No