missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(Pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) Dichloride Dimer 96.0+%, TCI America™
$301.98 - $887.29
Identifiants chimiques
| CAS | 12354-85-7 |
|---|---|
| Molecular Formula | C20H30Cl4Rh2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 618.07 |
| MDL Number | MFCD00061552 |
| InChI Key | QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J |
| Synonym | Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) Dimer |
| PubChem CID | 74222901 |
| IUPAC Name | 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-1,3-diene;rhodium(2+);tetrachloride |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh++].[Rh++].C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C.C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
P1788200MG
|
TCI America
P1788200MG |
200 mg |
chaque for $301.98
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
P17881G
|
TCI America
P17881G |
1 g |
chaque for $887.29
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 12354-85-7 | |
| 618.07 | |
| QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J | |
| 74222901 | |
| [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh++].[Rh++].C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C.C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C |
| C20H30Cl4Rh2 | |
| MFCD00061552 | |
| Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) Dimer | |
| 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-1,3-diene;rhodium(2+);tetrachloride |
Spécifications
| 12354-85-7 | |
| MFCD00061552 | |
| Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) Dimer | |
| [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh++].[Rh++].C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C.C[C]1C(C)=C(C)C(C)=C1C | |
| 618.07 | |
| 618.07 | |
| Crystalline Powder |
| C20H30Cl4Rh2 | |
| 200 mg | |
| QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J | |
| 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-1,3-diene;rhodium(2+);tetrachloride | |
| 74222901 | |
| ≥96.0% (T) | |
| (Pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(III) Dichloride Dimer |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No