missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Modification alpha de l'Eagle's Medium (AMEM), poudre

Numéro de catalogue. MP091031120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MP091031120 10 x 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MP091031120 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091031120

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Alpha Modification du milieu d'Eagle (AMEM), poudre, avec L-glutamine, sans désoxyribosides, ribosides, bicarbonate de sodium

Modification alpha du milieu d'Eagle (AMEM), poudre, avec de L-glutamine, sans désoxyribosides, ribosides, bicarbonate de sodium. Utilisé à l’origine pour la croissance des cellules rénales de hamster.

Spécifications

Type de produit Minimum essentiel de Medium Eagle
Stérilité Stérile
Avec additifs Glutamine
Sans additif Pas de bicarbonate de sodium, Pas de ribosides, Pas de désoxyribosides
Quantité 10 x 1 L
pH 6,5 à 7,5
Contenu et stockage 0 à 5 °C

Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.