missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle (Modifié), avec des sels d'Earle et de la L-glutamine, sans sodium

Numéro de catalogue. MP091010124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 50 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MP091010124 1 x 50 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MP091010124 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091010124

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Minimum Essential Medium Eagle (modifié), avec des sels d'Earle et de la L-glutamine, sans sodium, poudre

  • Minimum Essential Medium Eagle (modifié), avec des sels Earle'S et de la L-glutamine, sans bicarbonate de sodium, a été initialement préparé par Harry Eagle et est l’un des milieux de culture cellulaire les plus populaires
  • Minimum Essential Medium Eagle (modifié), avec des sels Earle’s'et de la L-glutamine, sans bicarbonate de sodium, a démontré sa capacité à soutenir une variété de cellules normales et transformées en culture et contient des sels équilibrés Earle', ce qui le rend adapté à une utilisation dans des atmosphères chargées de gaz CO2.
  • Il peut être utilisé pour soutenir la croissance de diverses cellules de mammifères en suspension ou adhérentes, incluant HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, SP2/0, CHO les fibroblastes et les astrocytes primaires de rats, avec une supplémentation appropriée.
  • Le MEM sert de milieu à usage général, idéal pour la croissance et le maintien d’une grande variété de types cellulaires de mammifères.

Spécifications

Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture cellulaire
Quantité 1 x 50 L
pH pH (avant ajustement avec bicarbonate de sodium) : 5,5 à 6,7; pH (après ajustement avec du bicarbonate de sodium) : 6,8 à 8,0
Contenu et stockage Conserver à +4 °C.